Documenti fondamentali
CH4102153248
ChemBridge Corporation
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-4-5-8(2)11(9(7)3)14-6-10(12)13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
YINBWASSUBWPJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6878260
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6878260_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)