CH4102153221
ChemBridge Corporation
4-methyl-3-(pentanoylamino)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-methyl-3-(pentanoylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-3-4-5-12(15)14-11-8-10(13(16)17)7-6-9(11)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
KGWLPOUJWIZHEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070473
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070473_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)