Documenti fondamentali
CH4102152571
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-5-4-9(13)11-7-2-1-3-8(12)6-7/h1-3,6,12H,4-5H2,(H,11,13)
InChI
PNLKLWHMPQKCEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6018839
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6018839_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)