Documenti fondamentali
CH4102152556
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylbutanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C7H9BrN2OS/c1-2-5(8)6(11)10-7-9-3-4-12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI
AKJINHVPVKYWNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024588
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024588_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)