Documenti fondamentali
CH4102152462
ChemBridge Corporation
2-amino-N-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-2-13-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)15-10(9)12/h2-6,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI
NCNUSSRKSGGKPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5578245
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5578245_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)