Documenti fondamentali
CH4102152035
ChemBridge Corporation
N-(4-methylphenyl)-2-phenylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
Iupac Name
2-phenyl-2-(4-toluidino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-12-8-10-14(11-9-12)17-16(2,15(18)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-11,17H,1-2H3,(H,18,19)
InChI
DTCCVTNIHHMKCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4140260
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4140260_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)