CH4102151365
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(tetrahydrofuran-2-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2-furanyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
VJUDVVHGQMPPEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018249
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018249_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)