Documenti fondamentali
CH4102149844
ChemBridge Corporation
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-4-3-6-5(2)10-8(9)11-7(6)12-4/h3H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI
MSEVJFYMGKQFNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001931
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001931_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)