Documenti fondamentali
CH4102149514
ChemBridge Corporation
1-(3,5-dimethylphenyl)piperidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14-5-3-13(15)4-6-14/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
ZWSOCTHSJFHGHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000341
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000341_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)