Documenti fondamentali
CH4102149504
ChemBridge Corporation
2-(2-phenylethoxy)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-phenylethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-13-8-4-5-9-14(13)16-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
InChI
RCEILIWEQZAHER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003142
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003142_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)