Documenti fondamentali
CH4026585905
ChemBridge Corporation
methyl 2-amino-4-(2-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.74
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(2-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2S/c1-16-12(15)10-8(6-17-11(10)14)7-4-2-3-5-9(7)13/h2-6H,14H2,1H3
InChI
ICMQOSDBGOSLFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3000764
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3000764_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)