Documenti fondamentali
CH4005986975
ChemBridge Corporation
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)16(10)14(17)12-8-3-4-9-13(12)15/h3-4,8-11H,5-7,15H2,1-2H3
InChI
ZNDUKWZNBHOKHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6973787
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6973787_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)