Documenti fondamentali
CH4005941036
ChemBridge Corporation
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.11
Numero MDL:
Iupac Name
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO3/c14-11-6-3-9(7-12(11)15)13(17)8-1-4-10(5-2-8)16(18)19/h1-7H
InChI
IFGAYPOJJFHTSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6495124
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6495124_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)