Documenti fondamentali
NMIS017
16beta-Hydroxyprostanozol
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28N2O2
Peso molecolare:
328.45
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)