Merck
I-044
Isopropyl U-47700 solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26Cl2N2O
Peso molecolare:
357.32
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A certified Snap-N-Spike® solution of Isopropyl U-47700 suitable for use as starting material in calibrators and controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)