Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12F2N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 mg/mL in ethanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)C(O)(C[n]3ncnc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluconazole, sold under trade names such as Trican, Monicure, Diflucan®, and Afungil, is an antifungal drug used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of fluconazole in patient blood, serum, or plasma samples by HPLC or LC-MS/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Diflucan is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluconazole solution
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto di infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?