Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NO
Peso molecolare:
251.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Dodeca-2E,4E-dienoic acid, 200 μg/mL , Dodeca-2E,4E,8Z,10E/Z-tetraeno, 200 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte))
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?