Passa al contenuto
E-084
(±)-N-Ethylcathinone Ephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(C)C(O)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
DHNCTQIFOGRFJF-UHFFFAOYSA-N
General description
This bath salt cathinone analog is a primary urinary metabolite of N-Ethylcathinone. N-Ethylcathinone, also known as ethylpropion or ETH-CAT, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills. N-Ethylcathinone is also an active metabolite of the prodrug diethylcathinone, sold as the appetite suppressants Anorex, Nobesine, and Tenuate®. This certified solution standard is suitable for LC/MS or GC/MS N-Ethylcathinone testing applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenuate is a registered trademark of Aventisub II Inc.
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)