Passa al contenuto
C-271
Chloroquine diphosphate solution
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Chloroquine diphosphate solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.86
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol: water (1:1) (as free base)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=P(OO)=O.ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CCCN(CC)CC)C)=C1.O=P(OO)=O.[HH].[HH]
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroquine, sold under trade names such as Aralen, Avloclor among others, is an aminoquinoline that has antimalarial and anticancer activities. Chloroquine is being studied to treat COVID-19 as of 2020. A Snap-N-Spike® reference solution applicable for use in pharma research and clinical toxicology analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)