Merck
C-129
Clobazam-8-chloro isomer-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C10H13ClN2O2
Peso molecolare:
306.70
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C3=CC=C(Cl)C=C3N1C)=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-14-9-11(17)7-8-13(14)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1
InChI key
CFQSNGPGPDIAQQ-FLBQOMCMSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suited for quantification of clobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi®, clobazam is a benzodiazepine used as an anxiolytic and anticonvulsant.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Onfi is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)