Vai a
857504P
Avanti
16:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-Palmitoyl-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
298,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
720.01
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
16:0-i15:0 PC, Avanti Research - A Croda Brand (857504P), powder
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (857504P-10MG), pkg of 1 × 5 mg (857504P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857504P)
lipid type
phospholipids
bacterial lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-16-17-20-23-26-29-36(2)3/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t37-/m1/s1
InChI key
GKOJJQSSOMSCPH-DIPNUNPCSA-N
General description
16:0-i15:0 phosphatidylcholine (PC) is an asymmetric saturated PC. Phosphatidylcholine (PC) is one of the major zwitterionic glycerophospholipids of the eukaryotic membranes. PC is synthesized in higher eukaryotes via two pathways namely the triple methylation of phosphatidylethanolamine and the cytidine diphosphate (CDP)-choline pathway.[1] PC is a cylindrical shaped molecule.
Biochem/physiol Actions
16:0-i15:0 is used in the preparation of liposomes and large unilamellar vesicles. Phosphatidylcholine (PC) is essential for maintaining the structure and functions of the membrane. PC is the substrate for sphingomyelin synthesis. PC is the precursor for various second messenger like phosphatidic acid, lysophosphatidic acid, diacylglycerol. Biosynthesis of PC is essential for normal very low density lipoprotein secretion from hepatocytes. PC is the dominant phospholipid present in cancer and non-neoplastic tissues.[1]
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857504P-5MG and 857504P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)