Documenti fondamentali
ATC386058548
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyclohex-1-ene-1-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.6
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclohexene-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
InChI
OXARPLABDJXAQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09916
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)