ATC386058534
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-7-9(10(12)14)13-11(15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI
RWVAPUPMWDZLGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00811
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)