Documenti fondamentali
ATC359510160
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 2-{[(4-Methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c1-20-15-9-7-13(8-10-15)11-18-12-14-5-3-4-6-16(14)17(19)21-2/h3-10,18H,11-12H2,1-2H3
InChI
SIVGOHDMQPGSSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001163
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)