Documenti fondamentali
ATC311765448
Atlantic Research Chemicals Ltd
9H-Fluoren-9-ylideneacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylideneacetic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
InChI
TUWTVRGEVPWFIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10146
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10146
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)