Documenti fondamentali
ATC311762830
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-(4-morpholinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c7-5-8-9-6(12-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2,(H2,7,8)
InChI
GJEQVWNRKBMEHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE04208
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE04208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)