Documenti fondamentali
ATEH98DE5E28
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-1-PIPERIDINEETHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c9-6-5-8-3-1-7(10)2-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI
DOILPQLHDAWKCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=216490
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93319
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)