Documenti fondamentali
ATEH984B2ED9
AstaTech, Inc.
{3-PHENYLBICYCLO[1.1.1]PENTAN-1-YLMETHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero MDL:
Iupac Name
(3-phenylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H14O/c13-9-11-6-12(7-11,8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,13H,6-9H2
InChI
FPXQMBITZDVAOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=177108
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P20050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)