Documenti fondamentali
ATEH97ECEE06
AstaTech, Inc.
3-BROMO-5-METHOXYBENZOFURAN
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxybenzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c1-11-6-2-3-9-7(4-6)8(10)5-12-9/h2-5H,1H3
InChI
SXTHYDGHIPTSEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=152068
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C74713
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)