ATEH97A4DC07
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-1-METHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-9-4-2-7(8,3-5-9)6(10)11/h2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI
FQCVRGQFNJITLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=178188
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)