Documenti fondamentali
ATEH95EB7788
AstaTech, Inc.
6-BROMO-9H-PYRIDO[3,4-B]INDOLE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-9H-beta-carboline
Inchi Code
1S/C11H7BrN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
InChI
DNUXGDOJLQYUTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204783
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)