Documenti fondamentali
ATEH95E59284
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-OXA-6-AZASPIRO[3.4]OCTANE-6-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(18-8-12-4-2-1-3-5-12)15-7-6-14(9-15)10-17-11-14/h1-5H,6-11H2
InChI
GBFOOYUUIJXKCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123080
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)