ATEH94724FF9
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (R)-3-(ISOPROPYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-(isopropylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-10(2)14-11-7-6-8-15(9-11)12(16)17-13(3,4)5/h10-11,14H,6-9H2,1-5H3/t11-/m1/s1
InChI
LFTQRMKZAXONPV-LLVKDONJSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D76729
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)