Documenti fondamentali
ATEH94724FBC
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-5-METHYL-4-NITROBENZOIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO4/c1-4-2-5(8(11)12)6(9)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
KBNRHYFDGMOPPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173355
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90935
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)