ATEH57C9A504
AstaTech, Inc.
2-BROMO-6-CHLORO-3-FLUOROBENZALDEHYDE
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-3H
InChI
JBCMRZAMPZKYLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=157811
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)