Documenti fondamentali
ATEH57C9A16D
AstaTech, Inc.
(CIS)-N,N-DIETHYL-2-IODOCYCLOPROPANECARBOXAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.11
Numero MDL:
Iupac Name
(1S,2S)-N,N-diethyl-2-iodocyclopropane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14INO/c1-3-10(4-2)8(11)6-5-7(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
InChI
ZFCGMGMQICLJSS-RQJHMYQMSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45922
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)