ATEH1F1C5371
AstaTech, Inc.
3-(AZETIDIN-3-YL)BENZONITRILE
About This Item
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-5-8-2-1-3-9(4-8)10-6-12-7-10/h1-4,10,12H,6-7H2
InChI
GHNBGJYQSWVWOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30812
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85628
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)