Documenti fondamentali
ATEH0DDC434D
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-PHENYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-phenylcyclohexane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H11BrO2/c13-12-10(14)6-9(7-11(12)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
InChI
PZMBPUUXXSWXEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122833
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20264
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)