Documenti fondamentali
ATEH0DDC42E3
AstaTech, Inc.
METHYL 7-METHYLPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-6-5-7(9(13)14-2)11-8-3-4-10-12(6)8/h3-5H,1-2H3
InChI
GTEMHHNJGQDPBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122687
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)