Documenti fondamentali
ATEH04309E25
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5-METHYLBENZENE-1,3-DIOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.58
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3
InChI
VYGLBTZLOQTMBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121870
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11849
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)