Documenti fondamentali
ATEH03AB5413
AstaTech, Inc.
(S)-1-(5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-2-YL)ETHAN-1-AMINE 2HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.09
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-1-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2.2ClH/c1-5(12)7-3-2-6(4-13-7)8(9,10)11;;/h2-5H,12H2,1H3;2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI
MLLTXCGPJHCQRC-XRIGFGBMSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=116020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11064
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)