ATEH03AB3DED
AstaTech, Inc.
BENZYL 4-PHENYLPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
benzyl 4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c21-19(22-15-16-7-3-1-4-8-16)20-13-11-18(12-14-20)17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18H,11-15H2
InChI
ZKUSZCIYPJCXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114539
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)