Documenti fondamentali
ATE959437843
AstaTech, Inc.
(6-FLUOROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL)METHANAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.17
Numero MDL:
Iupac Name
(6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c9-6-1-2-8-11-4-7(3-10)12(8)5-6/h1-2,4-5H,3,10H2
InChI
YHSLWZUZCOKIKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108827
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)