Documenti fondamentali
ATE517256355
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL N-(PROPAN-2-YL)CARBAMATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl isopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10)
InChI
JRFZNGUHKPPRHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93416
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12431
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)