Documenti fondamentali
ATE517253483
AstaTech, Inc.
5-(PYRIDIN-4-YL)OXAZOL-2-AMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Iupac Name
5-(4-pyridinyl)-1,3-oxazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-11-5-7(12-8)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI
DCRRIUJIVYWYRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90302
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11308
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)