Documenti fondamentali
ATE517250569
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(BENZYLOXY)BENZYLCARBAMATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.4
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-(benzyloxy)benzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H23NO3/c1-19(2,3)23-18(21)20-13-15-9-11-17(12-10-15)22-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI
KDTDKFNNEQOZJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91244
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10092
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)