Documenti fondamentali
ATE514319439
AstaTech, Inc.
1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)INDOLINE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)indoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-7-6-9-8-10(12(16)17)4-5-11(9)15/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
HJBVPXJSMQGQLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83995
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)