Documenti fondamentali
ATE514315371
AstaTech, Inc.
2-AMINO-5-BROMO-3-METHOXY-BENZOIC ACID HBR SALT
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.97
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-3-methoxybenzoic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3.BrH/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI
LETZKCUPBOILJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79929
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10724
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)