Documenti fondamentali
ATE514313079
AstaTech, Inc.
CIS-(2-PHENYLCYCLOPROPYL)METHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.2
Numero MDL:
Iupac Name
((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-9-6-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+/m0/s1
InChI
CEZOORGGKZLLAO-VHSXEESVSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77642
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)