Documenti fondamentali
ATE514312801
AstaTech, Inc.
3-BROMO-2-METHYL-6-NITROBENZALDEHYDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.04
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-6-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-5-6(4-11)8(10(12)13)3-2-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI
LMQABMOFTGCXHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77366
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)